4-Iodpicolinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Iodopyridine-2-carboxylic acid
CA-4129-5G
CA-4129-1G
COBBCA-4129-5GEA
0
EUR
COBBCA-4129-5G
COBBCA-4129-1G
4-Iodpicolinsäure
4-Iodpicolinsäure
Formel:
C₆H₄INO₂ |
MDL:
MFCD03426666 CAS-Nummer: 405939-79-9 |