Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4134-1G CA-4134-5G
COBBCA-4134-1GEA 0 EUR
COBBCA-4134-1G COBBCA-4134-5G
Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinat
Methyl-2-hydroxy-5-nitronicotinat
Formel: C₇H₆N₂O₅
MDL: MFCD07783889
CAS-Nummer: 856579-28-7