Methyl-5-brom-2-hydroxynicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl 5-bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate, methyl 5-bromo-2-hydroxypyridine-3-carboxylate, Methyl 5-bromo-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
CA-4135-5G CA-4135-25G CA-4135-1G
COBBCA-4135-5GEA 88.6 EUR
COBBCA-4135-5G COBBCA-4135-25G COBBCA-4135-1G
Methyl-5-brom-2-hydroxynicotinat
Methyl-5-brom-2-hydroxynicotinat
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molecular Weight: 232.03 g/mol
MDL: MFCD03844843
CAS-Nummer: 120034-05-1