Methyl-2-chlornicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl 2-chloronicotinate, Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
CA-4255-5G CA-4255-25G CA-4255-100G
COBBCA-4255-5GEA 0 EUR
COBBCA-4255-5G COBBCA-4255-25G COBBCA-4255-100G
Methyl-2-chlornicotinat
Methyl-2-chlornicotinat
Formel: C₇H₆ClNO₂
MDL: MFCD01318629
CAS-Nummer: 40134-18-7
EINECS: 254-805-9