5-Brom-2-pyridincarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine
CA-4305-5G
CA-4305-25G
CA-4305-100G
COBBCA-4305-5GEA
35.5
EUR
COBBCA-4305-5G
COBBCA-4305-25G
COBBCA-4305-100G
5-Brom-2-pyridincarbonitril
5-Brom-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃BrN₂ Molecular Weight: 183,01 g/mol |
MDL:
MFCD00234144 CAS-Nummer: 97483-77-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |