Ethylpicolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
OS-7623-25G
OS-7623-5G
OS-7623-100G
COBBOS-7623-25GEA
51.3
EUR
COBBOS-7623-25G
COBBOS-7623-5G
COBBOS-7623-100G
Ethylpicolinat
Ethylpicolinat
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol |
MDL:
MFCD00006292 CAS-Nummer: 2524-52-9 EINECS: 219-758-0 |