4-Bromisatosäureanhydrid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
7-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OS-7633-1G
OS-7633-5G
COBBOS-7633-1GEA
182
EUR
COBBOS-7633-1G
COBBOS-7633-5G
4-Bromisatosäureanhydrid
4-Bromisatosäureanhydrid
Formel:
C₈H₄BrNO₃ Molecular Weight: 242,03 g/mol |
MDL:
MFCD11113115 CAS-Nummer: 76561-16-5 |