1-Pentyl-4-ethinylbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Pentyl-1-ethinylbenzol, (4-Pentylphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-pentylbenzol, 4-Ethinyl-1-pentylbenzol, (4-Pentylphenyl)ethin
OT-0595-25G OT-0595-5G OT-0595-100G
COBBOT-0595-25GEA 154 EUR
COBBOT-0595-25G COBBOT-0595-5G COBBOT-0595-100G
1-Pentyl-4-ethinylbenzol
1-Pentyl-4-ethinylbenzol
Formel: C₁₃H₁₆
Molecular Weight: 172.27 g/mol
MDL: MFCD00173884
CAS-Nummer: 79887-10-8