2,5-Dichlorisonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
PY-1186-5G PY-1186-25G PY-1186-1G
COBBPY-1186-5GEA 0 EUR
COBBPY-1186-5G COBBPY-1186-25G COBBPY-1186-1G
2,5-Dichlorisonicotinsäure
2,5-Dichlorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MDL: MFCD00466640
CAS-Nummer: 88912-26-9