5-Brom-2-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7043-100G
PY-7043-25G
PY-7043-5G
COBBPY-7043-100GEA
141
EUR
COBBPY-7043-100G
COBBPY-7043-25G
COBBPY-7043-5G
5-Brom-2-nitropyridin
5-Brom-2-nitropyridin
Formel:
C₅H₃BrN₂O₂ Molecular Weight: 203 g/mol |
MDL:
MFCD00160411 CAS-Nummer: 39856-50-3 |