3-Brom-5-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7103-1G PY-7103-5G
COBBPY-7103-1GEA 76.5 EUR
COBBPY-7103-1G COBBPY-7103-5G
3-Brom-5-nitropyridin
3-Bromo-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
MDL: MFCD04114216
CAS-Nummer: 15862-30-3