5-Chlor-2-ethoxy-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7231-1G
PY-7231-5G
COBBPY-7231-1GEA
124
EUR
COBBPY-7231-1G
COBBPY-7231-5G
5-Chlor-2-ethoxy-3-nitropyridin
5-Chlor-2-ethoxy-3-nitropyridin
Formel:
C₇H₇ClN₂O₃ |
MDL:
MFCD07375033 CAS-Nummer: 886373-32-6 |