Methyl-4-methoxynicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 4-Methoxynicotinate
PY-7253-1G
PY-7253-5G
COBBPY-7253-1GEA
251
EUR
COBBPY-7253-1G
COBBPY-7253-5G
Methyl-4-methoxynicotinat
Methyl-4-methoxynicotinat
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,16 g/mol |
MDL:
MFCD09864940 CAS-Nummer: 10177-32-9 |