Methyl-4-hydroxynicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl 4-hydroxynicotinate
PY-7325-1G PY-7325-250M
COBBPY-7325-1GEA 0 EUR
COBBPY-7325-1G COBBPY-7325-250M
Methyl-4-hydroxynicotinat
Methyl-4-hydroxynicotinat
Formel: C₇H₇NO₃
MDL: MFCD04114270
CAS-Nummer: 67367-24-2