5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7703-1G
PY-7703-25G
PY-7703-5G
COBBPY-7703-1GEA
0
EUR
COBBPY-7703-1G
COBBPY-7703-25G
COBBPY-7703-5G
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₃BrN₂O₃ |
MDL:
MFCD00023473 CAS-Nummer: 15862-34-7 EINECS: 239-989-0 |