Ethyl-2-chlor-5-nitronicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Ethyl 2-chloro-5-nitronicotinate
PY-7739-1G PY-7739-250M
COBBPY-7739-1GEA 313 EUR
COBBPY-7739-1G COBBPY-7739-250M
Ethyl-2-chlor-5-nitronicotinat
Ethyl-2-chlor-5-nitronicotinat
Formel: C₈H₇ClN₂O₄
Molecular Weight: 230.61 g/mol
MDL: MFCD07368896
CAS-Nummer: 151322-83-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable