Methyl-5-brom-6-hydroxynicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
PY-7816-1G PY-7816-5G
COBBPY-7816-1GEA 116 EUR
COBBPY-7816-1G COBBPY-7816-5G
Methyl-5-brom-6-hydroxynicotinat
Methyl-5-brom-6-hydroxynicotinat
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molecular Weight: 232,03 g/mol
MDL: MFCD08235247
CAS-Nummer: 381247-99-0