2-Acetamido-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF526.2.5 001000-1G 001000-5G
CHMPCFF526.2.5EA 508 EUR
CHMPCFF526.2.5 FLUO001000-1G FLUO001000-5G
2-Acetamido-4-fluorbenzoesäure
2-Acetamido-4-fluorbenzoesäure
Formel: C₉H₈FNO₃
MDL: MFCD00665891
CAS-Nummer: 394-27-4