3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
005814-1G
005814-2.5G
FLUO005814-1GEA
296
EUR
FLUO005814-1G
FLUO005814-2.5G
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid
3-Fluor-2-(trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₈H₅F₄NO Molecular Weight: 207.13 g/mol |
MDL:
MFCD01631492 CAS-Nummer: 287398-80-5 |