4'-Fluor-2'-nitroacetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: N-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)acetamide
006291-25G 006291-100G
FLUO006291-25GEA 137 EUR
FLUO006291-25G FLUO006291-100G
4'-Fluor-2'-nitroacetanilid
4'-Fluor-2'-nitroacetanilid
Formel: C₈H₇FN₂O₃
MDL: MFCD00031517
CAS-Nummer: 448-39-5