2-(2-Fluorphenoxy)-3-nitropyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
006320-1G
006320-5G
FLUO006320-1GEA
67.1
EUR
FLUO006320-1G
FLUO006320-5G
2-(2-Fluorphenoxy)-3-nitropyridin
2-(2-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine
Formel:
C₁₁H₇FN₂O₃ Molecular Weight: 234.19 g/mol |
MDL:
MFCD00067805 CAS-Nummer: 175135-65-6 |