2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF1153. 006387-1G 006387-5G 006387-10G
CHMPCFF1153.EA 0 EUR
CHMPCFF1153. FLUO006387-1G FLUO006387-5G FLUO006387-10G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Molecular Weight: 207,13 g/mol
MDL: MFCD00061146
CAS-Nummer: 207853-60-9