2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
006389-1G 006389-5G 006389-10G
FLUO006389-1GEA 39.9 EUR
FLUO006389-1G FLUO006389-5G FLUO006389-10G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Molecular Weight: 207.13 g/mol
MDL: MFCD00061148
CAS-Nummer: 207919-05-9