3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
006391-1G
006391-5G
006391-10G
FLUO006391-1GEA
34.1
EUR
FLUO006391-1G
FLUO006391-5G
FLUO006391-10G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₈H₅F₄NO Molecular Weight: 207.13 g/mol |
MDL:
MFCD00061149 CAS-Nummer: 207986-20-7 |