4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF1154. 006393-1G 006393-5G 006393-10G
CHMPCFF1154.EA 0 EUR
CHMPCFF1154. FLUO006393-1G FLUO006393-5G FLUO006393-10G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
MDL: MFCD00061269
CAS-Nummer: 67515-57-5