2-Acetamido-5-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF527.2.5
009001-1G
009001-5G
CHMPCFF527.2.5EA
508
EUR
CHMPCFF527.2.5
FLUO009001-1G
FLUO009001-5G
2-Acetamido-5-fluorbenzoesäure
2-Acetamido-5-fluorbenzoesäure
Formel:
C₉H₈FNO₃ |
MDL:
MFCD00973900 CAS-Nummer: 49579-56-8 |