5-Chlorisatosäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 6-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
011637-10G 011637-100G 011637-25G
FLUO011637-10GEA 0 EUR
FLUO011637-10G FLUO011637-100G FLUO011637-25G
5-Chlorisatosäureanhydrid
5-Chlorisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₄ClNO₃
Molecular Weight: 197,58 g/mol
MDL: MFCD00006701
CAS-Nummer: 4743-17-3
EINECS: 225-255-7