4-Nitroisatosäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 7-Nitro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
011830-10G 011830-5G
FLUO011830-10GEA 315 EUR
FLUO011830-10G FLUO011830-5G
4-Nitroisatosäureanhydrid
4-Nitroisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₄N₂O₅
Molecular Weight: 208,13 g/mol
MDL: MFCD00798220
CAS-Nummer: 63480-10-4