Diphenyliodoniumbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
013149-5G
013149-25G
FLUO013149-5GEA
411
EUR
FLUO013149-5G
FLUO013149-25G
Diphenyliodoniumbromid
Diphenyliodonium bromide
Formel:
C₁₂H₁₀BrI |
MDL:
MFCD00031703 CAS-Nummer: 1483-73-4 EINECS: 216-050-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |