2,6-Dichlorisonicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
017205-2.5G
017205-25G
017205-5G
FLUO017205-2.5GEA
0
EUR
FLUO017205-2.5G
FLUO017205-25G
FLUO017205-5G
2,6-Dichlorisonicotinsäure
2,6-Dichlorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₂ Molecular Weight: 192 g/mol |
MDL:
MFCD00234147 CAS-Nummer: 5398-44-7 |