5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
017235-5G 017235-1G
FLUO017235-5GEA 39.9 EUR
FLUO017235-5G FLUO017235-1G
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
Formel: C₅H₃BrN₂O₃
MDL: MFCD00023473
CAS-Nummer: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0