Methyl-5-bromnicotinat
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF357.5
CFF357.25
017390-5G
017390-25G
CHMPCFF357.5EA
321
EUR
CHMPCFF357.5
CHMPCFF357.25
FLUO017390-5G
FLUO017390-25G
Methyl-5-bromnicotinat
Methyl-5-bromnicotinat
Formel:
C₇H₆BrNO₂ |
MDL:
MFCD00173668 CAS-Nummer: 29681-44-5 |