Acetamidin Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
021800-500G
021800-1KG
FLUO021800-500GEA
251
EUR
FLUO021800-500G
FLUO021800-1KG
Acetamidin Hydrochlorid
Acetamidin Hydrochlorid
Formel:
C₂H₇ClN₂ |
MDL:
MFCD00013016 CAS-Nummer: 124-42-5 EINECS: 204-700-9 |