Ammoniaklösung 5%, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
12388.3000 12388.4000 12388.5020 12388.6020
KRAF12388.3000EA 0 EUR
KRAF12388.3000 KRAF12388.4000 KRAF12388.5020 KRAF12388.6020
Ammoniaklösung 5%, reinst
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6