4-(4-Nitrobenzyloxy)benzaldehyd
Lieferant: MENAI
IP60.50 IP60.100
MENAIP60.50EA 0 EUR
MENAIP60.50 MENAIP60.100
4-(4-Nitrobenzyloxy)benzaldehyd
4-(4-Nitrobenzyloxy)benzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₁NO₄
Molecular Weight: 257,25 g/mol
MDL: MFCD00017041
CAS-Nummer: 67565-48-4