3-Chlorpropen stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Stabilisierung: Stabilisiert mit Propylenoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00257.0100 8.00257.1000
8.00257.0100EA 31.9 EUR
8.00257.0100 8.00257.1000
3-Chlorpropen stabilisiert, Sigma-Aldrich®
3-Chlorpropen
Formel: C₃H₅Cl
Molecular Weight: 76.53 g/mol
Siedepunkt: 44
Schmelzpunkt: –136 °C
Dichte: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000984
CAS-Nummer: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3 (6.1) I
Merck Index: 13,00286
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 3.6 g/l (20 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 76.52 g/mol
Boiling Point 45 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 400 hPa (20 °C)
Explosion Limit 3.3 - 11.2 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 390 °C