(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat stabilisiert zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
8.00609.9025EA 1220 EUR
8.00609.9025 8.00609.2500 8.00609.9999 8.00609.0250
(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat stabilisiert zur Synthese
(±)-2,3-Epoxypropylmethacrylat
Formel: C₇H₁₀O₃
Molecular Weight: 142,15 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005137
CAS-Nummer: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),III