Acryloylchlorid stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Phenothiazin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00826.0100 8.00826.0500
8.00826.0100EA 113 EUR
8.00826.0100 8.00826.0500
Acryloylchlorid stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Acryloylchlorid
Formel: C₃H₃ClO
Molecular Weight: 90,51 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000731
CAS-Nummer: 814-68-6
EINECS: 212-399-0
UN: 3488
ADR: 6.1 (3, 8),I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 90.5 g/mol
Boiling Point 74 - 76 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 106.6 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic