Ammoniumsulfit 35% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
8.01221.1000EA 30.1 EUR
8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
Ammoniumsulfit 35% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Ammonium sulphite
Formel: H₈N₂O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10196-04-0
EINECS: 233-484-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20°C) Soluble
Melting Point 4 - 8 °C
Boiling Point 101 °C
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 7.6 (H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR