Cysteaminiumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-MEA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
8.02835.0025EA 42.5 EUR
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
Cysteaminiumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cysteaminiumchlorid
Formel: C₂H₇NS·HCl
Molecular Weight: 113.61 g/mol
Schmelzpunkt: 67…71 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012904
CAS-Nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) ≥ 97.0 %
Melting range (lower value) ≥ 61 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Identity (IR) passes test