Glyoxylsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04107.0025
8.04107.0100
8.04107.0250
8.04107.0025EA
35.1
EUR
8.04107.0025
8.04107.0100
8.04107.0250
Glyoxylsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Glyoxylsäure Monohydrat
Formel:
C₂H₂O₃·1H₂O Molecular Weight: 92,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149497 CAS-Nummer: 563-96-2 EINECS: 206-058-5 UN: 3261 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 46.7 °C |
Molar Mass | 92.05 g/mol |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |