Isatosäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04784.0100
8.04784.0500
8.04784.0100EA
61.9
EUR
8.04784.0100
8.04784.0500
Isatosäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Isatosäureanhydrid
Formel:
C₈H₅NO₃ Molecular Weight: 163.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006700 CAS-Nummer: 118-48-9 EINECS: 204-255-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 230 - 232 °C |
Molar Mass | 163.13 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 350 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 308 °C |
Ignition Point |