2-Pyridincarbaldehydoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Pyridinecarbaldehyde oxime, 2-Pyridinealdoxime
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07466.0025
8.07466.0100
8.07466.0025EA
51.4
EUR
8.07466.0025
8.07466.0100
2-Pyridincarbaldehydoxim, Sigma-Aldrich®
2-Pyridincarbaldehydoxim
Formel:
C₆H₆N₂O Molecular Weight: 122.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006354 CAS-Nummer: 873-69-8 EINECS: 212-849-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 15 g/l (20 °C) |
Melting Point | 110 - 112 °C |
Molar Mass | 122.12 g/mol |
Bulk Density | 400 - 500 kg/m3 |
pH | 7 (13 g/l, H2O, 20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...