Glyoxylsäure 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Oxoacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14084.0250 8.14084.1000 8.14084.9025
8.14084.0250EA 35.1 EUR
8.14084.0250 8.14084.1000 8.14084.9025
Glyoxylsäure 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Glyoxylsäure
Formel: C₂H₂O₃
Molecular Weight: 74,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006958
CAS-Nummer: 298-12-4
EINECS: 206-058-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 111 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (25 °C)
Flash Point 115 °C
Refractive Index 1.4149 (20 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (H2O, 19.5 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material