Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat stabilisiert, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate(Chunks or pellets), Hydroxymethanesulphinic acid sodium salt dihydrate, Formaldehyde sodium sulphoxylate dihydrate, Sodium formaldehydesulphoxylate hydrate, Rongalite dihydrate, Sodium formaldehydesulphoxylate dihydrate
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Natriumcarbonat
8.17068.1000
8.17068.9025
8.17068.1000EA
348
EUR
8.17068.1000
8.17068.9025
Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat stabilisiert, SAFC®
Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat
Formel:
CH₃NaO₃S·2H₂O Molecular Weight: 154,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150598 CAS-Nummer: 6035-47-8 EINECS: 205-739-4 |