Tetraethylenglycoldimethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20959.0250 8.20959.1000
8.20959.0250EA 47.4 EUR
8.20959.0250 8.20959.1000
Tetraethylenglycoldimethylether, Sigma-Aldrich®
Tetraethylenglycoldimethylether
Formel: C₁₀H₂₂O₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008505
CAS-Nummer: 143-24-8
EINECS: 205-594-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 222.28 g/mol
Boiling Point 272 - 277 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 141 °C
Refractive Index 1.4322 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C
Viscosity kinematic 4.1 mm2/s (20 °C)