2-Mercapto-2-thiazolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Thiazoline-2-Thiol, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21111.0100
8.21111.0500
8.21111.9010
8.21111.0100EA
47.6
EUR
8.21111.0100
8.21111.0500
8.21111.9010
2-Mercapto-2-thiazolin, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-2-thiazolin
Formel:
C₃H₅NS₂ Molecular Weight: 119.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00126013 CAS-Nummer: 96-53-7 EINECS: 202-512-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 101 - 106 °C |
Molar Mass | 119.21 g/mol |
pH | 6 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...