Ethylenglycolmonoisopropylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Isopropoxyethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
107891-1L
107891-25ML
107891-2L
SIAL107891-1LEA
65.6
EUR
SIAL107891-1L
SIAL107891-25ML
SIAL107891-2L
Ethylenglycolmonoisopropylether, Sigma-Aldrich®
Ethylenglycolmonoisopropylether
Formel:
C₅H₁₂O₂ Molecular Weight: 104.15 g/mol |
MDL:
MFCD00002866 CAS-Nummer: 109-59-1 EINECS: 203-685-6 UN: 1992 ADR: 3 III |