Tetraethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, Tetraglycol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
110175-100G 110175-1KG 110175-20KG 110175-3KG
SIAL110175-100GEA 67.5 EUR
SIAL110175-100G SIAL110175-1KG SIAL110175-20KG SIAL110175-3KG
Tetraethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Tetraethylenglycol
Formel: C₈H₁₈O₅
Molecular Weight: 194,23 g/mol
MDL: MFCD00002879
CAS-Nummer: 112-60-7
EINECS: 203-989-9