Aminoacetaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2-Dimethoxyethanamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
121967-100ML
121967-25ML
121967-500ML
SIAL121967-100MLEA
143
EUR
SIAL121967-100ML
SIAL121967-25ML
SIAL121967-500ML
Aminoacetaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Aminoacetaldehyddimethylacetal
Formel:
C₄H₁₁NO₂ Molecular Weight: 105,14 g/mol |
MDL:
MFCD00008135 CAS-Nummer: 22483-09-6 EINECS: 245-026-5 |